Få mere at vide
4-(Methoxycarbonyl)benzenboronsyre, 97%
Artikelnummer. 11476570
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11476570 1 g 1g
11486570 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11476570 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27627.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 99768-12-4 | C8H9BO4 | 179,966 g/mol
Det er et reagens, der anvendes til tandem-type Pd(II)-katalyseret oxidativ Heck-reaktion og intramolekylær CH-amideringssekvens, kobber-medieret ligandfri aerob fluoralkylering af arylboronsyrer med fluoralkyliodider, one-pot ipso-nitrering af arylboronsyrer, kobberkondensereret og cyklokondenseret katalytisk palladium-phosphin-katalyseret Suzuki-Miyaura kobling. Det bruges som reagens i reagens, der anvendes til fremstilling af biaryler via nikkel-katalyseret Suzuki-Miyaura krydskoblingsreaktion af arylhalogenider med arylboronsyre, chromenoner og deres bradykinin B1 antagonistiske aktivitet, Pt nanopartikler på fotoaktive metal-organiske rammer, hvilket resulterer i inciterende synergerings- og fotoeksktionseffektiv hydrogenevolution. salicylatbaserede thienylbenzoesyrer som E. coli methioninaminopeptidasehæmmer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er et reagens, der anvendes til tandem-type Pd(II)-katalyseret oxidativ Heck-reaktion og intramolekylær CH-amideringssekvens, kobber-medieret ligandløs aerob fluoralkylering af arylboronsyrer med fluoralkyliodider, one-pot ipso-nitrering af arylboronsyrer og efterfulgt af kobberkondensnitration af arylboronsyrer og cyklokondensnitration. palladium-phosphin-katalyseret Suzuki-Miyaura kobling. Det bruges som reagens i reagens, der anvendes til fremstilling af biaryler via nikkel-katalyseret Suzuki-Miyaura krydskoblingsreaktion af arylhalogenider med arylboronsyre, chromenoner og deres bradykinin B1 antagonistiske aktivitet, Pt nanopartikler på fotoaktive metal-organiske rammer, hvilket resulterer i inciterende synergerings- og fotoeksktionseffektiv hydrogenevolution. salicylatbaserede thienylbenzoesyrer som E. coli methioninaminopeptidasehæmmer.
Opløselighed
Opløselig i methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Inkompatibel med oxidationsmidler. Sørg for god ventilation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99768-12-4
Molekylær formel C8H9BO4
Molekylvægt (g/mol) 179.966
MDL nummer MFCD01632203
InChI nøgle PQCXFUXRTRESBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-boronobenzoate, 4-methoxycarbonyl phenylboronic acid, 4-methoxycarbonyl phenyl boronic acid, 4-methoxycarbonyl benzeneboronic acid, 4-methoxycarbonylphenyl boronic acid, methyl4-boronobenzoate, 4-methoxycarbonylbenzeneboronic acid, p-methoxycarbonyl phenylboronic acid, 4-methoxycabonyl phenylboronic acid
PubChem CID 2734369
IUPAC navn (4-methoxycarbonylphenyl)boronsyre
SMIL B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
Smeltepunkt 220°C to 225°C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in methanol.
Formel vægt 179.97
Procent renhed 97%