Få mere at vide
4-methoxybutan-2-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-methoxybutan-2-ol |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12O2/c1-5(6)3-4-7-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 104.0837 |