missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-methoxybutan-2-ol, TRC

Artikelnummer. 30467266
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30467266 50 mg
30478063 100 mg
30472590 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30467266 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM26640350MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 41223-27-2
Molekylær formel C5H12O2
Molekylvægt (g/mol) 104.15
IUPAC navn 4-methoxybutan-2-ol
SMIL COCCC(C)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-methoxybutan-2-ol
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C5H12O2/c1-5(6)3-4-7-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Formel vægt 104.0837
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.