Få mere at vide
4'-Methoxybiphenyl-4-sulfonyl chloride, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15414407
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15414407 1 g 1g
15424407 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15414407 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31773.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 202752-04-3
Molekylær formel C13H11ClO3S
Molekylvægt (g/mol) 282.74
MDL nummer MFCD01631917
InChI nøgle AJWXJCPSCXFPJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-methoxybiphenyl-4-sulfonyl chloride, 4'-methoxy 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-4-methoxyphenyl benzenesulfonyl chloride, 4'-methoxy-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4'-methoxy-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-4-methoxyphenyl phenyl sulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride, 4'-methoxy, 4'-methoxy biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-4-methoxyphenyl benzenesulfonylchloride, 4-4-methoxyphenyl phenyl sulfonylchloride
PubChem CID 2794750
IUPAC navn 4-(4-methoxyphenyl)benzenesulfonyl chloride
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Methoxybiphenyl-4-sulfonyl chloride
Smeltepunkt 101°C to 104°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Formel vægt 282.74
Procent renhed 96%