Få mere at vide
4'-Methoxybiphenyl-4-sulfonyl chloride, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15239716 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15239716 1 g 1g
15289676 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15239716 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 450400010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 202752-04-3
Molekylær formel C13H11ClO3S
Molekylvægt (g/mol) 282.74
MDL nummer MFCD01631917
InChI nøgle AJWXJCPSCXFPJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-methoxybiphenyl-4-sulfonyl chloride, 4'-methoxy 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-4-methoxyphenyl benzenesulfonyl chloride, 4'-methoxy-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4'-methoxy-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-4-methoxyphenyl phenyl sulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride, 4'-methoxy, 4'-methoxy biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-4-methoxyphenyl benzenesulfonylchloride, 4-4-methoxyphenyl phenyl sulfonylchloride
PubChem CID 2794750
IUPAC navn 4'-methoxy-[1,1'-biphenyl]-4-sulfonyl chloride
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Methoxybiphenyl-4-sulfonyl chloride
Smeltepunkt 104.0°C to 109.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 282.75
Procent renhed 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4'-Methoxybiphenyl-4-sulfonyl chloride, 97%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.