Få mere at vide
4-Methoxybenzylmagnesiumchlorid, 0,25 M i 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15420736
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15420736 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 15420736 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54078.AE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 38769-92-5 | C8H9ClMgO | 180.91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxybenzylmagnesium chloride
CAS 38769-92-5
Molekylær formel C8H9ClMgO
MDL nummer MFCD01311491
Mængde 100 mL
FN nummer UN2924
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Synonym 4-methoxybenzylmagnesium chloride, 4-methoxybenzylmagnesium chloride solution, magnesium, chloro 4-methoxyphenyl methyl, p-methoxybenzylmagnesium chloride, 4-methoxy benzylmagnesium chloride, xhdyucuvuzsism-uhfffaoysa-m, 4-methoxybenzyl magnesium chloride, chloro 4-methoxyphenyl methyl magnesium, 4-methoxybenzylmagnesium chloride 0.25 m in tetrahydrofuran, 4-methoxybenzylmagnesium chloride solution, 0.25 m in thf
InChI nøgle XHDYUCUVUZSISM-UHFFFAOYSA-M
SMIL COC1=CC=C(C[Mg]Cl)C=C1
IUPAC navn magnesium;1-methanidyl-4-methoxybenzen;chlorid
Molekylvægt (g/mol) 180.91
PubChem CID 10965134
Formel vægt 180.92
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.25M in 2-MeTHF