Få mere at vide
4-Methoxybenzyl isothiocyanat, TRC
Artikelnummer. 30464354
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30464354 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30464354 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM226110100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxybenzyl Isothiocyanate
CAS 3694-57-3
Molekylær formel C9H9NOS
Mængde 100 mg
Synonym 1-(Isothiocyanatomethyl)-4-methoxy-benzene, Isothiocyanic Acid p-Methoxybenzyl Ester, alpha-Isothiocyanato-p-methoxytoluene
InChI formel InChI=1S/C9H9NOS/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-10-7-12/h2-5H,6H2,1H3
SMIL COc1ccc(CN=C=S)cc1
IUPAC navn 1-(isothiocyanatomethyl)-4-methoxybenzen
Molekylvægt (g/mol) 179.24
Formel vægt 179.0405