Få mere at vide
4-methoxybenzyl isothiocyanat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10617381 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10617381 5 g Glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 10617381 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 413810050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
CAS: 3694-57-3 | C9H9NOS | 179.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxybenzyl isothiocyanate
Navn note 95%
CAS 3694-57-3
CAS min % 95.0
Farve Hvid
Tæthed 1.0872g/mL
Kogepunkt 170,0 °C til 175,0 °C (16,0 mmHg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C9H9NOS
Brydningsindeks 1,5910 til 1,5980
MDL nummer MFCD00041117
Mængde 5 g
Beilstein 13, IV, 1747
Specifik vægtfylde 1.0872
Synonym 4-methoxybenzyl isothiocyanate, 1-isothiocyanatomethyl-4-methoxybenzene, 4-methoxybenzylisothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanatomethyl-4-methoxy, p-methoxybenzyl isothiocyanate, 1-isothiocyanatomethyl-4-methoxy-benzene, chembl81201, 4-methoxybenzyl isothiocyanate 5gr, acmc-1cq6l
InChI nøgle IMFQYAJJXFXVMM-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC1=CC=C(C=C1)CN=C=S
IUPAC navn 1-(isothiocyanatomethyl)-4-methoxybenzen
Molekylvægt (g/mol) 179.24
PubChem CID 123197
Formel vægt 179.24
Procent renhed 95%
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methoxybenzyl isothiocyanate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.