Få mere at vide
4-Methoxybenzyl isothiocyanat, 94%
Beskrivelse
4-Methoxybenzylisothiocyanat anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
mellemprodukter.
Opløselighed Hydrolyserer i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Inkompatibel med baser, alkoholer og aminer. Opbevares under tør inert gas. Beskyt mod fugt og vand. Opbevares væk fra fugt.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methoxybenzyl isothiocyanate |
| Tæthed | 1.15 |
| Kogepunkt | 132 °C til 133 °C (0,7 mmHg) |
| Lugt | Irriterende |
| Brydningsindeks | 1.5975 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN2922 |
| Beilstein | 2089549 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Opløselighedsinformation | Hydrolyserer i vand. |
| Vis mere |