Få mere at vide
4-Methoxybenzyl isothiocyanat, 94%
Artikelnummer. 11378745
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11378745 1 g 1g
11388745 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11378745 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12342.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3694-57-3 | C9H9NOS | 179,237 g/mol
4-Methoxybenzylisothiocyanat anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Methoxybenzyl isothiocyanat anvendes som farmaceutiske
mellemprodukter.
Opløselighed Hydrolyserer i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Inkompatibel med baser, alkoholer og aminer. Opbevares under tør inert gas. Beskyt mod fugt og vand. Opbevares væk fra fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3694-57-3
Molekylær formel C9H9NOS
Molekylvægt (g/mol) 179.237
MDL nummer MFCD00041117
InChI nøgle IMFQYAJJXFXVMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxybenzyl isothiocyanate, 1-isothiocyanatomethyl-4-methoxybenzene, 4-methoxybenzylisothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanatomethyl-4-methoxy, p-methoxybenzyl isothiocyanate, 1-isothiocyanatomethyl-4-methoxy-benzene, chembl81201, 4-methoxybenzyl isothiocyanate 5gr, acmc-1cq6l
PubChem CID 123197
IUPAC navn 1-(isothiocyanatomethyl)-4-methoxybenzen
SMIL COC1=CC=C(C=C1)CN=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxybenzyl isothiocyanate
Tæthed 1.15
Kogepunkt 132°C to 133°C (0.7 mmHg)
Lugt Irritating
Brydningsindeks 1.5975
Mængde 1 g
FN nummer UN2922
Beilstein 2089549
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Hydrolyzes in water.
Formel vægt 179.24
Procent renhed 94%