Få mere at vide
4-Methoxybenzyl isocyanat, 99%
Artikelnummer. 11975681 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11975681 25 g Glasflaske 25g
10688021 1 g Glasflaske 1g
10578883 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11975681 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 319400250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 56651-60-6 | C9H9NO2 | 163,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56651-60-6
Molekylær formel C9H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 163.18
MDL nummer MFCD00673064
InChI nøgle QRBHVARIMDDOOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxybenzyl isocyanate, 1-isocyanatomethyl-4-methoxybenzene, p-methoxybenzyl isocyanate, 4-methoxybenzylisocyanate, isocyanic acid, p-methoxybenzyl, benzene, 1-isocyanatomethyl-4-methoxy, 4-methoxyphenyl methanisocyanate, acmc-20amf5, p-methoxybenzylisocyanate, p-metoxybenzyl-isocyanate
PubChem CID 187910
IUPAC navn 1-(isocyanatomethyl)-4-methoxybenzen
SMIL COC1=CC=C(CN=C=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxybenzyl isocyanate
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Kogepunkt 90,0 °C (0,6 mmHg)
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,5305 til 1,5325
Mængde 25 g
Formel vægt 163.18
Procent renhed 99%