Få mere at vide
4-methoxybenzylcarbazat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11320104
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11320104 5 g 5g
11310104 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11320104 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00541.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 18912-37-3 | Molekylformel: C9H12N2O3 | Molekylvægt: 196,206 g/mol
Det anvendes i det afledte azid i N-beskyttelse og som udgangsmateriale til azidet, der bruges til at indføre pMZ-aminobeskyttelsen, som kan fjernes under milde hydrolytiske forhold.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Det anvendes i det afledte azid i N-beskyttelse og som udgangsmateriale til azidet, der bruges til at indføre pMZ-aminobeskyttelsen, som kan fjernes under milde hydrolytiske forhold.
Opløselighed
Uopløselig i vand.
Bemærk
Opbevar den væk fra oxiderende midler. Hold beholderen tæt lukket og placer den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18912-37-3
Molekylær formel C9H12N2O3
Molekylvægt (g/mol) 196.206
MDL nummer MFCD00042817
InChI nøgle JKBMMHKEAGEILO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxybenzyl carbazate, p-methoxybenzyl carbazate, 4-methoxybenzyl hydrazinecarboxylate, hydrazinecarboxylic acid, 4-methoxyphenyl methyl ester, 4-methoxyphenyl methyl oxycarbohydrazide, 4-methoxyphenyl methoxycarbohydrazide, carbazic acid, p-methoxybenzyl ester, acmc-20amf6, carbazic acid 4-methoxybenzyl ester, 4-methoxybenzyl hydrazinecarboxylate #
PubChem CID 87847
IUPAC navn (4-methoxyphenyl)methyl-N-aminocarbamat
SMIL COC1=CC=C(C=C1)COC(=O)NN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxybenzyl carbazate
Smeltepunkt 75 °C til 77 °C
Mængde 5 g
Beilstein 2052164
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 196.21
Procent renhed 97%