Få mere at vide
4-Methoxybenzyl-alpha,alpha-d2 Alcohol, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methoxybenzyl-d2 Alcohol |
| CAS | 35693-15-3 |
| Molekylær formel | C8 D2 H8 O2 |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Benzenemethan-d2-ol, 4-methoxy-, 4-Methoxybenzenemethan-d2-ol, 4-Methoxy-[α-2H2]-benzyl alcohol, α,α-Dideutero-4-methoxybenzyl alcohol, 4-Methoxybenzenemethanol-D2 (methanol-D2), (4-Methoxyphenyl)methyl-d2 alcohol, 4-(Hydroxymethyl-d2)anisole, 4-Methoxybenzyl-α,α-d2 alcohol, Anise alcohol-d2, p-Anisyl alcohol-d2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H10O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5,9 H,6H2,1H3/i6D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(O)c1ccc(OC)cc1 |
| IUPAC navn | dideuterio-(4-methoxyphenyl)methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 140.176 |
| Formel vægt | 140.081 g/mol |
| Vis mere |