Få mere at vide
4-Methoxybenzylalkohol, TRC
Artikelnummer. 30471051
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30471051 5 g
1 options
Artikelnummer. 30471051 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2610655G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxybenzyl alcohol (Anisyl alcohol)
CAS 105-13-5
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C8 H10 O2
Mængde 5 g
Synonym Benzyl alcohol, p-methoxy- (8CI), 4-Methoxybenzenemethanol, (4-Methoxyphenyl)methyl alcohol, 4-(Hydroxymethyl)anisole, 4-(Methoxyphenyl)methanol, 4-Methoxy-α-hydroxytoluene, 4-Methoxybenzyl alcohol, Anise alcohol, Anisic alcohol, NSC 2151, [4-(Methyloxy)phenyl]methanol, p-(Methoxyphenyl)methanol, p-Anisalcohol, p-Anisyl alcohol, p-Methoxybenzyl alcohol
InChI formel InChI=1S/C8H10O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5,9H,6H2,1H3
SMIL COc1ccc(CO)cc1
IUPAC navn (4-methoxyphenyl)methanol
Molekylvægt (g/mol) 138.16
Formel vægt 138.0681
Procent renhed >95