Få mere at vide
4-Methoxybenzyl 3-Chloromethyl-7-(2-phenylacetamido)-3-cephem-4-carboxylat, TRC
Artikelnummer. 30483236
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30483236 10 g
1 options
Artikelnummer. 30483236 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM22608510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxybenzyl 3-Chloromethyl-7-(2-phenylacetamido)-3-cephem-4-carboxylate
CAS 104146-10-3
Molekylær formel C24 H23 Cl N2 O5 S
Mængde 10 g
Synonym (6R,7R)-3-(Chloromethyl)-8-oxo-7-[(2-phenylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid (4-Methoxyphenyl)methyl Ester, (6R-trans)-7-Phenylacetamido-3-(chloromethyl)-3-cephem-4-carboxylic Acid p-Methoxybenzyl Ester, GCLE, Cephalosporin Impurity 6
InChI formel InChI=1S/C24H23ClN2O5S/c1-31-18-9-7-16(8-10-18)13-32-24(30)21-17(12-25)14-33-23-20(22(29)27(21)23)26-19(28)11-15-5-3-2-4-6-15/h2-10,20,23H,11-14H2,1H3,(H,26,28)/t20-,23-/m1/s1
SMIL COc1ccc(COC(=O)C2=C(CCl)CS[C@@H]3[C@H](NC(=O)Cc4ccccc4)C(=O)N23)cc1
IUPAC navn (4-methoxyphenyl)methyl (6R,7R)-3-(chloromethyl)-8-oxo-7-[(2-phenylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]okt-2-en-2-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 486.97
Formel vægt 486.1016