Få mere at vide
4-Methoxybenzoylchlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methoxybenzoyl Chloride |
| CAS | 100-07-2 |
| Molekylær formel | C8H7ClO2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | p-Anisoyl Chloride, 4-Anisoyl Chloride, 4-Methoxybenzoic Acid Chloride, 4-Methoxybenzoyl Chloride, 4-Methoxyphenylchloroform, Anisoyl Chloride, NSC 86125, Para-anisoyl Chloride, p-Methoxybenzoic Acid Chloride, p-Methoxybenzoyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7ClO2/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3 |
| SMIL | COc1ccc(cc1)C(=O)Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 170.59 |
| Formel vægt | 170.0135 |