Få mere at vide
4-Methoxybenzoyl chloride, 97%
Artikelnummer. 11387906
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11387906 100 g 100g
11377906 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387906 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13120.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 100-07-2 | C8H7ClO2 | 170,59 g/mol
4-Methoxybenzoylchlorid anvendes i syntesen af stilben- og dihydrostilben-derivater som potentielle anti-cancermidler. Det bruges også til syntese af cumarindimerer med potentiel HIV-1-aktivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Methoxybenzoylchlorid anvendes i syntesen af stilbene og dihydrostilbene derivater som potentielle anti-cancer midler. Det bruges også til syntese af cumarindimerer med potentiel HIV-1-aktivitet.
Opløselighed Det reagerer
i vand.
Noter
Fugtfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-07-2
Molekylær formel C8H7ClO2
Molekylvægt (g/mol) 170.59
MDL nummer MFCD00000687
InChI nøgle MXMOTZIXVICDSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-anisoyl chloride, benzoyl chloride, 4-methoxy, anisoyl chloride, 4-anisoyl chloride, p-methoxybenzoyl chloride, 4-methoxybenzoylchloride, 4-methoxybenzoic acid chloride, benzoyl chloride, p-methoxy, p-methoxybenzoic acid chloride, 4-methoxy-benzoyl chloride
PubChem CID 7477
IUPAC navn 4-methoxybenzoylchlorid
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxybenzoyl chloride
Smeltepunkt 22 °C
Tæthed 1.26
Kogepunkt 145 °C (14 mmHg)
Flammepunkt 87 °C (188 °F)
Brydningsindeks 1.581
Mængde 100 g
FN nummer UN1729
Beilstein 471918
Følsomhed Fugtfølsom
Merck Index 14,673
Opløselighedsinformation Det reagerer i vand.
Formel vægt 170.6
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methoxybenzoyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Methoxybenzoyl chloride