Få mere at vide
4-Methoxybenzoic-d7 Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methoxybenzoic Acid D7 (methoxy-D3,phenyl-D4) |
| CAS | 1219803-08-3 |
| Molekylær formel | C8 D7 H O3 |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Benzoic-2,3,5,6-d4 acid, 4-(methoxy-d3)-, 4-(Methoxy-d3)benzoic-2,3,5,6-d4 acid, 4-(Trideuteriomethoxy)-2,3,5,6-tetradeuteriobenzoic acid, 4-Methoxybenzoic acid-d7, 4-Methoxybenzoic-d7 Acid, 4-Methoxy-d3-benzoic-d4 acid, p-Anisic acid-d7 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H8O3/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5 H,1H3,(H,9,10)/i1D3,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)O)c([2 H])c([2 H])c1OC([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 2,3,5,6-tetradeuterio-4-(trideuteriomethoxy)benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 159.1905 |
| Formel vægt | 159.0913 g/mol |
| Vis mere |