Få mere at vide
4-Methoxybenzhydrazid, 98+%
Artikelnummer. 11489923
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11489923 250 g 250g
11469923 10 g 10g
11479923 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489923 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13015.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 3290-99-1 | C8H10N2O2 | 166,18 g/mol
4-Methoxybenzhydrazid bruges som farmaceutiske mellemprodukter, og det er også involveret i en række forskellige organiske synteser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Methoxybenzhydrazid bruges som farmaceutiske mellemprodukter og er også involveret
i en række forskellige organiske synteser.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3290-99-1
Molekylær formel C8H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 166.18
MDL nummer MFCD00017073
InChI nøgle REKQLYUAUXYJSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxybenzhydrazide, p-anisohydrazide, p-anisic hydrazide, p-anisoylhydrazine, 4-methoxybenzoic acid hydrazide, 4-methoxybenzoylhydrazine, anisoylhydrazine, anisic hydrazide, 4-methoxybenzene-1-carbohydrazide, p-anisic acid, hydrazide
PubChem CID 76792
IUPAC navn 4-methoxybenzohydrazid
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C(=O)NN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxybenzhydrazide
Smeltepunkt 136 °C til 140 °C
Mængde 250 g
Beilstein 389017
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 166.18
Procent renhed ≥98%