Få mere at vide
4-Methoxybenzhydrazid, 98+%
Beskrivelse
4-Methoxybenzhydrazid bruges som farmaceutiske mellemprodukter, og det er også involveret i en række forskellige organiske synteser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
i en række forskellige organiske synteser.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methoxybenzhydrazide |
| Smeltepunkt | 136 °C til 140 °C |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 389017 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 166.18 |
| Procent renhed | ≥98% |