Få mere at vide
4-Methoxybenzenethiol, 98%
Artikelnummer. 10448110 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10448110 5 mL Glasflaske 5ml
10615392 25 mL Glasflaske 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10448110 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 149150050
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 696-63-9 | C7H8OS | 140.2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 696-63-9
Molekylær formel C7H8OS
Molekylvægt (g/mol) 140.2
MDL nummer MFCD00004849
InChI nøgle NIFAOMSJMGEFTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxythiophenol, p-methoxybenzenethiol, benzenethiol, 4-methoxy, 4-methoxybenzene-1-thiol, benzenethiol, p-methoxy, 4-mercaptoanisole, 4-methoxy thiophenol, 4-methoxy-benzenethiol, para-methoxybenzenethiol, 4-mercaptoanisol
PubChem CID 12765
IUPAC navn 4-methoxybenzenthiol
SMIL COC1=CC=C(C=C1)S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxybenzenethiol
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1400g/mL
Kogepunkt 228.0°C
Flammepunkt 96°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3OC6H4SH
Brydningsindeks 1.5821 to 1.5841
Mængde 5 mL
Beilstein 06, 859
Specifik vægtfylde 1.14
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ethylether,benzene,,chloroform
Formel vægt 140.2
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methoxybenzenethiol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.