Få mere at vide
4-Methoxybenzensulfonylchlorid, 99 %
Artikelnummer. 10501951 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10501951 25 g Glasflaske 25g
10113370 100 g Glasflaske 100g
10524274 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10501951 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 125730250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 98-68-0 | C7H7ClO3S | 206,64 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-68-0
Molekylær formel C7H7ClO3S
Molekylvægt (g/mol) 206.64
MDL nummer MFCD00007446
InChI nøgle DTJVECUKADWGMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxybenzene-1-sulfonyl chloride, p-anisylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-methoxy, 4-methoxybenzenesulphonyl chloride, 4-methoxybenzenesulfonylchloride, 4-methoxy-benzenesulfonyl chloride, p-anisolesulfonyl chloride, p-methoxyphenylsulfonyl chloride, 4-methoxyphenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, p-methoxy
PubChem CID 7401
IUPAC navn 4-methoxybenzensulfonylchlorid
SMIL COC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxybenzenesulfonyl chloride
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 40,0 °C til 42,0 °C
Farve Beige til hvid
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3OC6H4SO2Cl
Mængde 25 g
Beilstein 11, 243
Fieser 09,297
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: nedbrydes
Formel vægt 206.65
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methoxybenzenesulfonyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.