Få mere at vide
4-Methoxybenzensulfonylchlorid, 98+%
Artikelnummer. 11484854
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11484854 100 g 100g
11474854 25 g 25g
11494854 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11484854 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13788.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 98-68-0 | C7H7ClO3S | 206,64 g/mol
4-Methoxybenzensulfonylchlorid anvendes som et anti-HIV som farmaceutiske mellemprodukter. Det fungerer også som beskyttelsesgruppemiddel for forskellige nitrogenfunktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Methoxybenzensulfonylchlorid bruges som et anti-HIV som farmaceutiske mellemprodukter. Det fungerer også som beskyttelsesgruppemiddel for forskellige nitrogenfunktioner.
Opløselighed
Opløselig i toluen. Nedbrydes i vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares ved 4 °C. Opbevares på et køligt og mørkt sted. Beskyt mod fugt. Opbevares væk fra stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-68-0
Molekylær formel C7H7ClO3S
Molekylvægt (g/mol) 206.64
MDL nummer MFCD00007446
InChI nøgle DTJVECUKADWGMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxybenzene-1-sulfonyl chloride, p-anisylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-methoxy, 4-methoxybenzenesulphonyl chloride, 4-methoxybenzenesulfonylchloride, 4-methoxy-benzenesulfonyl chloride, p-anisolesulfonyl chloride, p-methoxyphenylsulfonyl chloride, 4-methoxyphenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, p-methoxy
PubChem CID 7401
IUPAC navn 4-methoxybenzensulfonylchlorid
SMIL COC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxybenzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 37 °C til 42 °C
Kogepunkt 119 °C til 122 °C (0,4 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 100 g
FN nummer UN3261
Beilstein 609005
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Opløseligt i Toluen. Nedbrydes i vand.
Formel vægt 206.65
Procent renhed ≥98%