missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Methoxybenzenesulfonic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methoxybenzenesulfonic Acid |
| CAS | 5857-42-1 |
| Molekylær formel | C7H8O4S |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | p-Methoxybenzenesulfonic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O4S/c1-11-6-2-4-7(5-3-6)12(8,9)10/h2-5H,1H3,(H,8,9,10) |
| SMIL | O=S(C1=CC=C(OC)C=C1)(O)=O |
| IUPAC navn | 4-methoxybenzenesulfonic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 188.2 |
| Formel vægt | 188.0143 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?