Få mere at vide
4-Methoxybenzenmethanamin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methoxybenzenemethanamine |
| CAS | 2393-23-9 |
| Molekylær formel | C8H11NO |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | (4-Methoxyphenyl)methanamine, 1-(4-Methoxyphenyl)methanamine, 1-Aminomethyl-4-methoxybenzene, 4-Methoxybenzenemethanamine, 4-Methoxybenzylamine, 4-Methoxyphenylmethylamine, 4-Methyloxybenzylamine, Anisylamine, NSC 9269, [[4-(Methyloxy)phenyl]methyl]amine, p-Methoxybenzylamine, para-Methoxybenzylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5H,6,9H2,1H3 |
| SMIL | COc1ccc(CN)cc1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 137.18 |
| Formel vægt | 137.0841 |