Få mere at vide
4-Methoxybenzenboronsyre, 97+%
Artikelnummer. 11481778
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11481778 25 g 25g
11461778 1 g 1g
11471778 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11481778 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14462.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 5720-07-0 | C7H9BO3 | 151,96 g/mol
4-Methoxybenzenboronsyre bruges til Suzuki-Miyaura krydskoblingsreaktioner, Pd-katalyseret direkte arylering, Meget effektiv syntese ved brug af palladium-katalyseret arylering Suzuki-Miyaura krydskobling i vand, Palladium-katalyseret stereoselektiv Heck-cat-type reaktion og Heck-cat-type reaktion, Heck-type P-reaktion, intramolekylær CH-amideringssekvens, kobbermedieret ligandfri aerob fluoralkylering af arylboronsyrer med fluoralkyliodider, Ruthenium-katalyseret direkte arylering, Rh-katalyseret asymmetrisk konjugataddition, Ligand-fri kobber-katalyseret kobling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-methoxybenzenboronsyre bruges til Suzuki-Miyaura krydskoblingsreaktioner, Pd-katalyseret
direkte arylering, Meget effektiv syntese ved hjælp af palladium-katalyseret arylering Suzuki-Miyaura krydskobling i vand, Palladium-katalyseret stereoselektiv Heckz-type Heck-type reaktion, Tandem-katalyseret Heckz-type, reaktion og intramolekylær CH-amideringssekvens, Kobbermedieret ligandfri aerob fluoralkylering af arylboronsyrer med fluoralkyliodider, Rutheniumkatalyseret direkte arylering, Rh-katalyseret asymmetrisk konjugataddition, Ligandfri kobber-katalyseret kobling.
Opløselighed Opløselig i dimethylsulfoxid
og methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5720-07-0
Molekylær formel C7H9BO3
Molekylvægt (g/mol) 151.96
MDL nummer MFCD00039139
InChI nøgle VOAAEKKFGLPLLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxyphenyl boronic acid, 4-methoxybenzeneboronic acid, p-anisylboronic acid, p-methoxyphenylboronic acid, p-methoxybenzeneboronic acid, 4-methoxyphenyl boranediol, benzeneboronic acid, p-methoxy, 4-boronoanisole, 4-methoxyphenylboronicacid
PubChem CID 201262
IUPAC navn (4-methoxyphenyl)borsyre
SMIL COC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxybenzeneboronic acid
Smeltepunkt 202 °C til 208 °C
Mængde 25 g
Beilstein 2936912
Opløselighedsinformation Opløselig i dimethylsulfoxid og methanol.
Formel vægt 151.96
Procent renhed ≥97%