Få mere at vide
4-methoxybenzene-1,2-diol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-methoxybenzene-1,2-diol |
| CAS | 3934-97-2 |
| Molekylær formel | C7H8O3 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O3/c1-10-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4,8-9H,1H3 |
| SMIL | COC1=CC(=C(C=C1)O)O |
| IUPAC navn | 4-methoxybenzene-1,2-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 140.13 |
| Formel vægt | 140.0473 |