Få mere at vide
4-Methoxybenzamidoxim, 97%
Artikelnummer. 15408667
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15408667 1 g 1g
15418667 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15408667 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52141.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5373-87-5 | C8H10N2O2 | 166,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5373-87-5
Molekylær formel C8H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 166.18
MDL nummer MFCD05664434
InChI nøgle WVALRFKCJCIVBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxybenzamidoxime, z-n'-hydroxy-4-methoxybenzimidamide, p-methoxybenzamidoxime, n-hydroxy-4-methoxybenzenecarboximidamide, z-n'-hydroxy-4-methoxybenzene-1-carboximidamide, n-hydroxy-4-methoxy-benzamidine, n'-hydroxy-4-methoxybenzimidamide, hydroxyimino 4-methoxyphenyl methylamine, benzenecarboximidamide, n-hydroxy-4-methoxy, p-methoxybenzamideoxime
PubChem CID 5360053
IUPAC navn N'-hydroxy-4-methoxybenzencarboximidamid
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C(=NO)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxybenzamidoxime
Mængde 1 g
Formel vægt 166.18
Procent renhed 97%