Få mere at vide
4-Methoxybenzamidine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methoxybenzamidine, Hydrochloride |
| CAS | 51721-68-7 |
| Molekylær formel | C8 H10 N2 O . Cl H |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N2O.ClH/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10;/h2-5H,1H3,(H3,9,10);1H |
| SMIL | Cl.COc1ccc(cc1)C(=N)N |
| IUPAC navn | 4-methoxybenzenecarboximidamide;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.64 |
| Formel vægt | 186.056 |