Få mere at vide
4-Methoxybenzamid, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methoxybenzamide |
| Smeltepunkt | 164 °C til 167 °C |
| Kogepunkt | 295 °C |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 1862847 |
| Formel vægt | 151.17 |
| Procent renhed | 98% |