Få mere at vide
4-methoxybenzamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11475207
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11475207 10 g 10g
11485207 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11475207 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22614.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3424-93-9 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3424-93-9
Molekylær formel C8H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 151.165
MDL nummer MFCD00007995
InChI nøgle GUCPYIYFQVTFSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-anisamide, p-methoxybenzamide, benzamide, 4-methoxy, 4-methoxy benzamide, p-methyoxybenzamide, unii-z85fx3977e, 4-methoxy-benzamide, 4-anisamide, acmc-1cjjo, 4-methoxylbenzamide
PubChem CID 76959
IUPAC navn 4-methoxybenzamid
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxybenzamide
Smeltepunkt 164°C to 167°C
Kogepunkt 295°C
Mængde 10 g
Beilstein 1862847
Formel vægt 151.17
Procent renhed 98%