missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Methoxybenzaldehyde-alpha-d1, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methoxybenzaldehyde-D (formyl-D) |
| CAS | 19486-71-6 |
| Molekylær formel | C8 D H7 O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Benzaldehyde-formyl-d, 4-methoxy- (9 CI, ACI), 4-Methoxybenzaldehyde-formyl-d (ACI), p-Anisaldehyde-formyl-d (8 CI), 4-Methoxy-[α-d]benzaldehyde, 4-Methoxybenzaldehyde-1-d, d1-Anisaldehyde, p-Anisaldehyde-1-d, p-Methoxybenzaldehyde-d1, p-Methoxybenzaldehyde-α-d, 4-Methoxybenzaldehyde-D (formyl-D) |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6 H,1H3/i6D |
| SMIL | [2 H]C(=O)c1ccc(OC)cc1 |
| IUPAC navn | deuterio-(4-methoxyphenyl)methanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 137.1541 |
| Formel vægt | 137.0587 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?