Få mere at vide
4-Methoxyanilin hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30464989
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30464989 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30464989 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM226333250MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxyaniline hydrochloride
CAS 20265-97-8
Molekylær formel C7H9NO . HCl
Mængde 250 mg
Synonym Benzenamine, 4-methoxy-, hydrochloride (1:1) (ACI), Benzenamine, 4-methoxy-, hydrochloride (9CI), p-Anisidine, hydrochloride (8CI), 4-Methoxyaniline hydrochloride, 4-Methoxybenzenamine hydrochloride, p-Anisidine monohydrochloride, p-Methoxyaniline hydrochloride, p-Methoxyanilinium chloride
InChI formel InChI=1S/C7H9NO.ClH/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7;/h2-5H,8H2,1H3;1H
SMIL Cl.COc1ccc(N)cc1
IUPAC navn 4-methoxyanilin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 159.61
Formel vægt 159.0451