Få mere at vide
4-Methoxy-trans-beta-styrylboronsyre pinacolester, 97%
Artikelnummer. 15447765
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15447765 250 mg 250mg
15427765 1 g 1g
15437765 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15447765 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H30373.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 149777-83-3 | C15H21BO3 | 260,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 149777-83-3
Molekylær formel C15H21BO3
Molekylvægt (g/mol) 260.14
MDL nummer MFCD04038966
InChI nøgle VXSHTICWQKLRMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxy-trans-beta-styrylboronic acid pinacol ester, e-2-4-methoxystyryl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-2-4-methoxyphenyl ethenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 2-2-4-methoxyphenyl ethenyl-4,4,5,5-tetramethyl, 2-e-2-4-methoxyphenyl ethenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-methoxy-trans-beta-styrylboronicacidpinacolester, 2-4-methoxyphenyl-vinylboronic acid pinacol ester, 2-e-4-methoxystyryl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-4-methoxystyryl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-e-2-4-methoxyphenyl vinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 15419573
IUPAC navn 2-[(E)-2-(4-methoxyphenyl)ethenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
SMIL COC1=CC=C(C=CB2OC(C)(C)C(C)(C)O2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxy-trans-beta-styrylboronic acid pinacol ester
Mængde 250 mg
Formel vægt 260.14
Procent renhed 98%