missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Methoxy Retinoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30477041
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30477041 10 mg
30477987 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30477041 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM26780010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 81121-20-2
Molekylær formel C21 H30 O3
Molekylvægt (g/mol) 330.46
Synonym 4-Methoxyretinoic acid (9CI), (±)-4-Methoxyretinoic acid
IUPAC navn (2E,4E,6E,8E)-9-(3-methoxy-2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)-3,7-dimethylnona-2,4,6,8-tetraenoic acid
SMIL COC1CCC(C)(C)C(=C1C)\C=C\C(=C\C=C\C(=C\C(=O)O)\C)\C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Methoxy Retinoic Acid
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C21H30O3/c1-15(8-7-9-16(2)14-20(22)23)10-11-18-17(3)19(24-6)12-13-21(18,4)5/h7-11,14,19H,12-13H2,1-6H3,(H,22,23)/b9-7+,11-10+,15-8+,16-14+
Formel vægt 330.2195
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.