Få mere at vide
4-Methoxy-N-phenylaniline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methoxy-N-phenylaniline |
| CAS | 1208-86-2 |
| Molekylær formel | C13H13NO |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 4-Methoxy-N-phenyl-benzenamine, N-Phenyl-p-anisidine, (4-Methoxyphenyl)phenylamine, 4-Methoxy-Nphenylbenzenamine |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13NO/c1-15-13-9-7-12(8-10-13)14-11-5-3-2-4-6-11/h2-10,14H,1H3 |
| SMIL | COC1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC=C2 |
| IUPAC navn | 4-methoxy-N-phenylaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 199.25 |
| Formel vægt | 199.1 |