Få mere at vide
4-Methoxy-n,6-dimethyl-1,3,5-triazin-2-amin, TRC
Artikelnummer. 30138723
Skift visning
Mængde:
1 g
2.5 g
5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30138723 2.5 g 2.5g
30133750 5 g -
30005024 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138723 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3313132.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5248-39-5
Molekylær formel C6 H10 N4 O
Molekylvægt (g/mol) 154.17
Synonym 1,3,5-Triazin-2-amine, 4-methoxy-N,6-dimethyl-, s-Triazine, 2-methoxy-4-methyl-6-(methylamino)- (7CI,8CI), 2-Methoxy-4-methyl-6-methylamino-1,3,5-triazine, 2-Methyl-4-(methylamino)-6-methoxy-1,3,5-triazine, Triazinamin-methyl, IN-L5296
IUPAC navn 4-methoxy-N,6-dimethyl-1,3,5-triazin-2-amin
SMIL CNc1nc(C)nc(OC)n1
Specifica
Kemisk navn eller materiale Triazinamin-methyl
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C6H10N4O/c1-4-8-5(7-2)10-6(9-4)11-3/h1-3H3,(H,7,8,9,10)
Formel vægt 154.0855
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.