Få mere at vide
4-Methoxy-n,6-dimethyl-1,3,5-triazin-2-amin, TRC
Artikelnummer. 30133750
Skift visning
Mængde:
1 g
2.5 g
5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30133750 5 g -
30138723 2.5 g 2.5g
30005024 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133750 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3313135G
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5248-39-5
Molekylær formel C6 H10 N4 O
Molekylvægt (g/mol) 154.17
Synonym 1,3,5-Triazin-2-amine, 4-methoxy-N,6-dimethyl-, s-Triazine, 2-methoxy-4-methyl-6-(methylamino)- (7CI,8CI), 2-Methoxy-4-methyl-6-methylamino-1,3,5-triazine, 2-Methyl-4-(methylamino)-6-methoxy-1,3,5-triazine, Triazinamin-methyl, IN-L5296
IUPAC navn 4-methoxy-N,6-dimethyl-1,3,5-triazin-2-amin
SMIL CNc1nc(C)nc(OC)n1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triazinamin-methyl
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H10N4O/c1-4-8-5(7-2)10-6(9-4)11-3/h1-3H3,(H,7,8,9,10)
Formel vægt 154.0855