missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Methoxy Moxonidine, TRC

Artikelnummer. 30040633
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30040633 100 mg
18021550 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30040633 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM264545100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 75439-01-9
Molekylær formel C10 H15 N5 O2
Molekylvægt (g/mol) 237.26
Synonym N-(Imidazolidin-2-ylidene)-4,6-dimethoxy-2-methylpyrimidin-5-amine, Moxonidine Imp. B (EP), 4-Methoxymoxonidine
IUPAC navn N-(4,6-dimethoxy-2-methylpyrimidin-5-yl)imidazolidin-2-imine
SMIL COc1nc(C)nc(OC)c1N=C2NCCN2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-(Imidazolidin-2-ylidene)-4,6-dimethoxy-2-methylpyrimidin-5-amine (4-Methoxymoxonidine)
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H15N5O2/c1-6-13-8(16-2)7(9(14-6)17-3)15-10-11-4-5-12-10/h4-5H2,1-3H3,(H2,11,12,15)
Formel vægt 237.1226
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.