Få mere at vide
4-Methoxy Estrone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methoxy Estrone |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24O3/c1-19-10-9-12-11-5-7-16(20)18(22-2)14(11)4-3-13(12)15(19)6-8-17(19)21/h5,7,12-13,15,20H,3-4,6,8-10H2,1-2H3/t12-,13-,15+,19+/m1/s1 |
| Formel vægt | 300.1725 |
| Procent renhed | >95% |