Få mere at vide
4-Methoxy Estrone-13C,d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methoxyestrone methoxy-13C,d3 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24O3/c1-19-10-9-12-11-5-7-16(20)18(22-2)14(11)4-3-13(12)15(19)6-8-17(19)21/h5,7,12-13,15,20H,3-4,6,8-10H2,1-2H3/t12-,13-,15+,19+/m1/s1/i2+1D3 |
| Formel vægt | 304.1947 |