missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-(Methoxy-d3)benzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Methoxy-d3)benzaldehyde |
| CAS | 342611-04-5 |
| Molekylær formel | C8 D3 H5 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4-Methoxybenzaldehyde-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])Oc1ccc(C=O)cc1 |
| IUPAC navn | 4-(trideuteriomethoxy)benzaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 139.17 |
| Formel vægt | 139.0713 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?