Få mere at vide
4-Methoxy-d3-benzaldehyde, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Methoxy-d3)benzaldehyde |
| CAS | 342611-04-5 |
| Molekylær formel | C8 D3 H5 O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-Methoxybenzaldehyde-d3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6 H,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])Oc1ccc(C=O)cc1 |
| IUPAC navn | 4-(trideuteriomethoxy)benzaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 139.17 |
| Formel vægt | 139.0713 g/mol |
| Vis mere |