Få mere at vide
4-Methoxy-d3 17beta-estradiol (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methoxy-d3-17beta-estradiol |
| CAS | 1334143-12-2 |
| Molekylær formel | C19H23D3O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol, 4-(methoxy-d3)-, (17β)-, (17β)-4-(Methoxy-d3)estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol, 4-(Methoxy-d3)-17β-estradiol, 4-Methoxyestradiol-(methoxy-D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C19H26O3/c1-19-10-9-12-11-5-7-16(20)18(22-2)14(11)4-3-13(12)15(19)6-8-17(19)21/h5,7,12-13,15,17,20-21H,3-4,6,8-10H2,1-2H3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])Oc1c(O)ccc2[C@H]3CC[C@]4(C)[C@@H](O)CC[C@H]4[C@@H]3CCc12 |
| Molekylvægt (g/mol) | 305.43 |