missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Methoxy-6-methyl-5,6,7,8-tetrahydro-[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquinolin, TRC

Artikelnummer. 30138452
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138452 50 mg
30134608 100 mg
17974145 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30138452 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM54356050MG
 Begrænset vare

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 550-10-7
Molekylær formel C12 H15 N O3
Molekylvægt (g/mol) 221.25
Synonym Hydrocotarnine (6CI)
IUPAC navn 4-methoxy-6-methyl-7,8-dihydro-5H-[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquinolin
SMIL COc1c2CN(C)CCc2cc3OCOc13

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-methoxy-6-methyl-5,6,7,8-tetrahydro-[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquinoline
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C12H15NO3/c1-13-4-3-8-5-10-12(16-7-15-10)11(14-2)9(8)6-13/h5H,3-4,6-7H2,1-2H3
Formel vægt 221.105
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.