Få mere at vide
4-Methoxy-6-methyl-2H-pyran-2-one, TRC
Artikelnummer. 30469580
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30469580 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30469580 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM26368050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxy-6-methyl-2H-pyran-2-one
CAS 672-89-9
Molekylær formel C7H8O3
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C7H8O3/c1-5-3-6(9-2)4-7(8)10-5/h3-4H,1-2H3
SMIL COC1=CC(=O)OC(=C1)C
IUPAC navn 4-methoxy-6-methylpyran-2-one
Molekylvægt (g/mol) 140.14
Formel vægt 140.0473