Få mere at vide
4-methoxy-6-methyl-2H-pyran-2-on, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15417928
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15417928 1 g 1g
15427928 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15417928 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61395.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 672-89-9 | Molekylformel: C7H8O3 | Molekylvægt: 140,14 g/mol
4-Methoxy-6-methyl-2H-pyran-2-one bruges som modelforbindelse til at studere tildelingen af ringprotonresonanser i 4-methoxy-6-nonyl-2H-pyran-2-one.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
4-Methoxy-6-methyl-2H-pyran-2-one bruges som modelforbindelse til at studere tildelingen af ringprotonresonanser i 4-methoxy-6-nonyl-2H-pyran-2-one.
Opløselighed
Dårligt opløseligt i vand.
Bemærk
Hold beholderen tæt forseglet. Opbevar den under kølige, tørre forhold i velforseglede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 672-89-9
Molekylær formel C7H8O3
Molekylvægt (g/mol) 140.14
MDL nummer MFCD00006640
InChI nøgle MTZAUZNQAMNFME-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxy-6-methyl-2h-pyran-2-one, methyltriacetolactone, methyltriacetolacton, 2h-pyran-2-one, 4-methoxy-6-methyl, 4-methoxy-6-methyl-pyran-2-one, methyltriacetolacton german, 4-methoxy-6-methyl-2-pyrone, 4mhp, wln: t6ovj do1 f1, 4-methoxy-6-methyl-2-pyranone
PubChem CID 12651
IUPAC navn 4-methoxy-6-methylpyran-2-on
SMIL COC1=CC(=O)OC(C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxy-6-methyl-2H-pyran-2-one
Smeltepunkt 83 °C til 86 °C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Dårligt opløseligt i vand.
Formel vægt 140.14
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof