Få mere at vide
4-Methoxy-6-(2-phenylethyl)-2H-pyran-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methoxy-6-(2-phenylethyl)-2H-pyran-2-one |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14O3/c1-16-13-9-12(17-14(15)10-13)8-7-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,9-10H,7-8H2,1H3 |
| Formel vægt | 230.0943 |