missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Methoxy-5-nitro-1H-pyridin-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methoxy-5-nitro-1H-pyridin-2-one |
| CAS | 607373-82-0 |
| Molekylær formel | C6 H6 N2 O4 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2-Hydroxy-methoxy-5-nitropyridine, 4-Methoxy-5-nitropyridin-2-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N2O4/c1-12-5-2-6(9)7-3-4(5)8(10)11/h2-3H,1H3,(H,7,9) |
| SMIL | COc1cc(O)ncc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 4-methoxy-5-nitropyridin-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 170.12 |
| Formel vægt | 170.0328 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?