missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Methoxy-5-benzyloxy-2,Beta-dinitrostyrene, TRC

Artikelnummer. 30474749
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30474749 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30474749 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2612305G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Methoxy-5-benzyloxy-2,beta-dinitrostyrene
CAS 4775-68-2
Molekylær formel C16 H14 N2 O6
Mængde 5 g
Synonym 4-Methoxy-5-Benzyloxy-2,-Ss-Dinitrostyrene
InChI formel InChI=1S/C16H14N2O6/c1-23-15-10-14(18(21)22)13(7-8-17(19)20)9-16(15)24-11-12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,11H2,1H3/b8-7+
SMIL COc1cc(c(\C=C\[N+](=O)[O-])cc1OCc2ccccc2)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 1-methoxy-5-nitro-4-[(E)-2-nitroethenyl]-2-phenylmethoxybenzene
Molekylvægt (g/mol) 330.29
Formel vægt 330.0852
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.